Learn More
5-Bromo-2-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-nitrophenol |
| CAS | 27684-84-0 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Br N O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrNO3/c7-4-1-2-5(8(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1cc(Br)ccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-2-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 218 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.9375 |