Learn More
5-Bromo-2-nitrofenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15482399 25 g 25 g
15472399 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15482399 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64966.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 27684-84-0 | C6H4BrNO3 | 218.006 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en acetato de etilo y metanol.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27684-84-0
Fórmula molecular C6H4BrNO3
Peso molecular (g/mol) 218.006
Número MDL MFCD03095027
Clave InChI DTWHNSNSUBKGTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-nitrophenol, phenol, 5-bromo-2-nitro, 3-bromo-6-nitrophenol, 4-bromo-2-hydroxynitrobenzene, 2-nitro-5-bromophenol, 5-bromo-2-nitro-phenol, phenol,5-bromo-2-nitro, pubchem16073, acmc-1cct0, 5-bromanyl-2-nitro-phenol
PubChem CID 13970496
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-nitrophenol
Punto de fusión 40°C to 41°C
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Beilstein 2329085
Información de solubilidad Soluble in ethyl acetate and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.01
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido cristalino