Learn More
5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoruro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428277 100 g 100 g
11408277 5 g 5 g
11418277 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17634.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 344-38-7 | C7H3BrF3NO2 | 270.005 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 344-38-7
Fórmula molecular C7H3BrF3NO2
Peso molecular (g/mol) 270.005
Número MDL MFCD00014706
Clave InChI ZHLYHEDQTJZYFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-nitrobenzotrifluoride, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 2-nitro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 5-bromo-a-a,a-trifluoro-2-nitrotoluene, 4-bromo-1-nitro-2 trifluoromethyl benzene, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-5-bromotrifluorotoluol
PubChem CID 136171
Nombre IUPAC 4-Bromo-1-nitro-2-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
Punto de fusión 32°C to 35°C
Densidad 1.799
Punto de ebullición 95°C to 96°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.518
Cantidad 100 g
Beilstein 2650701
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.01
Porcentaje de pureza ≥98%