Learn More
5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoruro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride |
| Punto de fusión | 32°C to 35°C |
| Densidad | 1.799 |
| Punto de ebullición | 95°C to 96°C (5 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.518 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 2650701 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.01 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |