Learn More
5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10606681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10606681 5 g Glass bottle 5 GR
1 options
Código de producto. 10606681 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308890050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
Nombre de nota 98%
CAS 344-38-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H3BrF3NO2
Fórmula lineal BrC6H3(NO)CF3
Índice de refracción 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00014706
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-bromo-2-nitrobenzotrifluoride, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 2-nitro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 5-bromo-a-a,a-trifluoro-2-nitrotoluene, 4-bromo-1-nitro-2 trifluoromethyl benzene, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-5-bromotrifluorotoluol
Clave InChI ZHLYHEDQTJZYFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-Bromo-1-nitro-2-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 270.005
PubChem CID 136171
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.01
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid