Learn More
5-Bromo-2-(N-metilamino)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-(N-methylamino)pyridine |
| CAS | 84539-30-0 |
| Fórmula molecular | C6H7BrN2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7BrN2/c1-8-6-3-2-5(7)4-9-6/h2-4H,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | CNc1ccc(Br)cn1 |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-N-metilpiridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 187.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.9793 |