Learn More
5-Bromo-2-(N-metil-N-bencilamino)piridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15428245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428245 250 mg 250 miligramos
15435717 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15428245 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32929.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1187386-36-2
Fórmula molecular C13H13BrN2
Peso molecular (g/mol) 277.165
Número MDL MFCD12913988
Clave InChI WVDSURJOVZYTTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-n-benzyl-n-methylamino-5-bromopyridine, n-benzyl-5-bromo-n-methyl-2-pyridinamine, 5-bromo-2-n-methyl-n-benzylamino pyridine, acmc-2099zr
PubChem CID 46739785
Nombre IUPAC N-bencil-5-bromo-N-metilpiridin-2-amina
SMILES CN(CC1=CC=CC=C1)C2=NC=C(C=C2)Br
Spécification
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-(N-methyl-N-benzylamino)pyridine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.14
Porcentaje de pureza 95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.