Learn More
5-Bromo-2-(N-metil-N-bencilamino)piridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15428245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428245 250 mg 250 miligramos
15435717 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428245 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32929.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1187386-36-2
Fórmula molecular C13H13BrN2
Peso molecular (g/mol) 277.165
Número MDL MFCD12913988
Clave InChI WVDSURJOVZYTTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-n-benzyl-n-methylamino-5-bromopyridine, n-benzyl-5-bromo-n-methyl-2-pyridinamine, 5-bromo-2-n-methyl-n-benzylamino pyridine, acmc-2099zr
PubChem CID 46739785
Nombre IUPAC N-bencil-5-bromo-N-metilpiridin-2-amina
SMILES CN(CC1=CC=CC=C1)C2=NC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-(N-methyl-N-benzylamino)pyridine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.14
Porcentaje de pureza 95%