Learn More
5-Bromo-2-(morfolino)benzonitrilo, TRC
Código de producto. 30340102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340102 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30340102 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB701498500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-(morpholino)benzonitrile
CAS 1105665-08-4
Fórmula molecular C11H11N2OBr
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11BrN2O/c12-10-1-2-11(9(7-10)8-13)14-3-5-15-6-4-14/h1-2,7H,3-6H2
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)Br)C#N
Nombre IUPAC 5-bromo-2-morfolin-4-ilbenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 267.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.0055