Learn More
Ácido 5-bromo-2-(metiltio)pirimidina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10166772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10166772 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10166772 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH00785DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
CAS 50593-92-5
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H5BrN2O2S
Número MDL MFCD00238866
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methylthio, 5-bromo-2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylicacid, 5-bromo-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methylsulphanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, pubchem13048
Clave InChI YJEWVVYJOJJLBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=NC=C(Br)C(=N1)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 5-bromo-2-metilsulfanilipirimidina-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 249.08
PubChem CID 291786
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.09
Porcentaje de pureza 95%