Learn More
5-Bromo-2-metilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15412769 250 mg 250 miligramos
15402769 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15412769 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66467.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7752-78-5 | C5H5BrN2 | 173.013 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7752-78-5
Fórmula molecular C5H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 173.013
Número MDL MFCD07375143
Clave InChI NEDJTEXNSTUKHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-methyl-pyrimidine, 2-methyl-5-bromopyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methyl-1,3-diazine, pubchem15231, acmc-1bm3h, 5-bromo-2-methyl pyrimidine
PubChem CID 14387744
Nombre IUPAC 5-bromo-2-metilpirimidina
SMILES CC1=NC=C(C=N1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methylpyrimidine
Cantidad 250 mg
Beilstein 108736á
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido