Learn More
5-Bromo-2-metilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15294784 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15294784 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 15294784 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449880010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methylpyrimidine
CAS 7752-78-5
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H5BrN2
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromo-2-methyl-pyrimidine, 2-methyl-5-bromopyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methyl-1,3-diazine, pubchem15231, acmc-1bm3h, 5-bromo-2-methyl pyrimidine
Clave InChI NEDJTEXNSTUKHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC=C(C=N1)Br
Nombre IUPAC 5-bromo-2-metilpirimidina
Peso molecular (g/mol) 173.01
PubChem CID 14387744
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-methylpyrimidine
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.