Learn More
5-Bromo-2-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453607 250 mg 250 miligramos
15443607 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27085.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3430-13-5
Fórmula molecular C6H6BrN
Peso molecular (g/mol) 172.03
Número MDL MFCD00661170
Clave InChI OFKWIQJLYCKDNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-picoline, 2-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-2-methyl-pyridine, 3-bromo-6-methylpyridine, pyridine, 5-bromo-2-methyl, 5-bromopicoline, 5-bromo-2-methyl pyridine, 3-bromo-6-picoline, pubchem4058
PubChem CID 1201020
Nombre IUPAC 5-bromo-2-metilpiridina
SMILES CC1=CC=C(Br)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methylpyridine
Punto de fusión 32°C to 36°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.03
Porcentaje de pureza 98%