Learn More
5-Bromo-2-metilfenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11461560 10 g 10 g
11451560 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461560 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26956.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 36138-76-8 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36138-76-8
Fórmula molecular C7H7BrO
Peso molecular (g/mol) 187.036
Número MDL MFCD08061906
Clave InChI OONJCAWRVJDVBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-o-cresol, phenol, 5-bromo-2-methyl, 4-bromo-2-hydroxytoluene, 5-bromo-2-methyl phenol, 5-bromo-2-methyl-phenol, 3-bromo-6-methylphenol, 2-hydroxy-4-bromotoluene, 5-brom-2-kresol, zlchem 468, pubchem4132
PubChem CID 12648404
Nombre IUPAC 5-bromo-2-metilfenol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methylphenol
Punto de fusión 77°C to 80°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 95%