Learn More
5-Bromo-2-metilindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11986661 1 g Frasco de vidrio 1 g
11976661 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11986661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437560010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1075-34-9 | C9H8BrN | 210.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1075-34-9
Fórmula molecular C9H8BrN
Peso molecular (g/mol) 210.07
Clave InChI BJUZAZKEDCDGRW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5003968
Nombre IUPAC 5-bromo-2-metil-1H-indol
SMILES CC1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methylindole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 104.0°C to 106.0°C
Color Tostado o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromo-2-methylindole, 2-methyl-5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methylindol, pubchem9382, acmc-209xly, 5-bromo-2-methyl-indole, 2-methyl-5-bromo-1h-indole, 1h-indole,5-bromo-2-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2-methylindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.