Learn More
Ácido 5-bromo-2-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476988 5 g 5 g
15466988 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60516.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79669-49-1 | Molecular Formula: C8H7BrO2 | Molecular Weight: 215.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79669-49-1
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.05
Número MDL MFCD00267350
Clave InChI SEENCYZQHCUTSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-5-bromobenzoic acid, 5-bromo-o-toluic acid, 5-bromo-2-methyl-benzoic acid, 5-bromo-2-methyl benzoic acid, synquest 2721-9-x8, benzoic acid, 5-bromo-2-methyl, pubchem4728, acmc-1bhwo, 3-bromo-6-methylbenzoic acid, ksc497q7f
PubChem CID 346004
Nombre IUPAC ácido 5-bromo-2-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=C(Br)C=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methylbenzoic acid
Punto de fusión 167°C to 171°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 97%