Learn More
5-Bromo-2-metilanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493917 5 g 5 g
15483917 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30391.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 67868-73-9 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67868-73-9
Fórmula molecular C8H9BrO
Peso molecular (g/mol) 201.063
Número MDL MFCD06797972
Clave InChI RAQYGVDRDNKTOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-methylanisole, 4-bromo-2-methoxytoluene, 2-methyl-5-bromoanisole, benzene, 4-bromo-2-methoxy-1-methyl, ksc292q2r, 5-bromo-2-methylphenol methyl ether, 4-bromo-2-methoxy-1-methyl-benzene
PubChem CID 14643080
Nombre IUPAC 4-bromo-2-metoxi-1-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methylanisole
Punto de ebullición 102°C to 104°C (13 mmHg)
Índice de refracción 1.563
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.06
Porcentaje de pureza 97%