Learn More
5-Bromo-2-metil-4-nitro-1H-imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10496832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10496832 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10496832 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09770DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
CAS 18874-52-7
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C4H4BrN3O2
Número MDL MFCD00156130
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-bromo-2-methyl-5-nitro-1h-imidazole, 5-bromo-2-methyl-4-nitroimidazole, 4-bromo-2-methyl-5-nitro-3h-imidazole, 4-bromo-2-methyl-5-nitroimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo-2-methyl-5-nitro, 2-methyl-4-nitro-5-bromoimidazole, imidazole, 5-bromo-4-nitro-2-methyl, 2-methyl-4-bromo-5-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole,5-bromo-2-methyl-4-nitro, 1h-imidazole, 5-bromo-2-methyl-4-nitro
Clave InChI YOJYWZSEUWUYAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(=C(N1)Br)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5-bromo-2-metil-4-nitro-1H-imidazol
Peso molecular (g/mol) 205.999
PubChem CID 29322
Formula Weight (peso de la fórmula) 206
Porcentaje de pureza 97%