Learn More
5-Bromo-2-metil-3-nitropiridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481058 250 mg 250 miligramos
15471058 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15481058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54917.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 911434-05-4
Fórmula molecular C6H5BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 217.022
Número MDL MFCD09031419
Clave InChI FZZLWWNOYMHSIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-3-nitropicoline, 5-bromo-3-nitro-2-picoline, 5-bromo-2-methyl-3-nitro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-methyl-3-nitro, pubchem13809, ksc496e9t, bromo-2-methyl-3-nitropyridine
PubChem CID 25067266
Nombre IUPAC 5-bromo-2-metil-3-nitropiridina
SMILES CC1=NC=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.02
Porcentaje de pureza 96%