Learn More
5-Bromo-2-metoxipirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11936551 5 g 5 g
11926551 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441850050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14001-66-2 | C5H5BrN2O | 189.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14001-66-2
Fórmula molecular C5H5BrN2O
Peso molecular (g/mol) 189.01
Clave InChI DWVCZDMMGYIULX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-5-bromopyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-pyrimidine, 5-bromo-2-methoxy-1,3-diazine, 5-bromopyrimidin-2-yl methyl ether, 5-bromo-2-methyloxy pyrimidine, pubchem5264, acmc-209cjt, 5-bromo-2methoxypyrimidine, ksc494g8n
PubChem CID 139657
Nombre IUPAC 5-bromo-2-metoxipirimidina
SMILES COC1=NC=C(C=N1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methoxypyrimidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 57°C to 59°C
Color Rosa amarillento a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.