Learn More
5-Bromo-2-metoxipirimidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15424577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424577 250 mg 250 miligramos
15414577 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31918.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14001-66-2
Fórmula molecular C5H5BrN2O
Peso molecular (g/mol) 189.012
Número MDL MFCD04973351
Clave InChI DWVCZDMMGYIULX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-5-bromopyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-pyrimidine, 5-bromo-2-methoxy-1,3-diazine, 5-bromopyrimidin-2-yl methyl ether, 5-bromo-2-methyloxy pyrimidine, pubchem5264, acmc-209cjt, 5-bromo-2methoxypyrimidine, ksc494g8n
PubChem CID 139657
Nombre IUPAC 5-bromo-2-metoxipirimidina
SMILES COC1=NC=C(C=N1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.01
Porcentaje de pureza 95%