Learn More
5-Bromo-2-metoxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394406 25 g 25 g
11384406 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20017.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13472-85-0 | C6H6BrNO | 188.024 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13472-85-0
Fórmula molecular C6H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 188.024
Número MDL MFCD01318952
Clave InChI XADICJHFELMBGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-methoxy, 3-bromo-6-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-pyridine, 2-methyloxy-5-bromopyridine, 5-bromo-2-methoxy pyridine, 2-methoxy-5-bromo-pyridine, 2-methyloxy-5-bromo pyridine, zlchem 355, pubchem2408
PubChem CID 2734895
Nombre IUPAC 5-bromo-2-metoxipiridina
SMILES COC1=NC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methoxypyridine
Densidad 1.453
Punto de ebullición 80°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Índice de refracción 1.555
Cantidad 25 g
Beilstein 115150
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.02
Porcentaje de pureza 98%