Learn More
5-Bromo-2-metoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10280153 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10280153 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10143982 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10280153 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376880050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 13472-85-0 | C6H6BrNO | 188.024 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13472-85-0
Número MDL MFCD01318952
Clave InChI XADICJHFELMBGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-methoxy, 3-bromo-6-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-pyridine, 2-methyloxy-5-bromopyridine, 5-bromo-2-methoxy pyridine, 2-methoxy-5-bromo-pyridine, 2-methyloxy-5-bromo pyridine, zlchem 355, pubchem2408
PubChem CID 2734895
Nombre IUPAC 5-bromo-2-metoxipiridina
SMILES COC1=NC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methoxypyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4530g/mL
Punto de ebullición 80.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H6BrNO
Índice de refracción 1.5540 to 1.5560
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.453
Peso molecular (g/mol) 188.024
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2-methoxypyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.