Learn More
5-Bromo-2-metoxipiridina-3-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11454460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454460 1 g 1 g
11464460 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454460 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50062.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 5-bromo-2-metoxipiridina-3-carboxaldehído se utiliza como compuesto básico sintético. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz y la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103058-87-3
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.03
Número MDL MFCD05663521
Clave InChI VRNOWEKCASDTFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 5-bromo-2-methoxynicotinaldehyde, 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxypyridin-3-carboxaldehyde, 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, pubchem9207, abbypharma ap-10-5904, 3-pyridinecarboxaldehyde,5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde 1g
PubChem CID 1516403
Nombre IUPAC 5-bromo-2-metoxipiridina-3-carbaldehído
SMILES COC1=NC=C(Br)C=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.04
Porcentaje de pureza 99%