Learn More
Cloruro de 5-bromo-2-metoxibencensulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412467 1 g 1 g
11422467 5 g 5 g
11432467 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14293.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23095-05-8 | C7H6BrClO3S | 285.536 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23095-05-8
Fórmula molecular C7H6BrClO3S
Peso molecular (g/mol) 285.536
Número MDL MFCD00051768
Clave InChI IXSBNNRUQYYMRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride, 5-bromo-2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, pubchem16355, acmc-1clw8, ksc495e9j, buttpark 100\07-65, 5-bromo-2-methoxyphenyl chlorosulfone, 5-bromo-2methoxybenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 520020
Nombre IUPAC cloruro de 5-bromo-2-metoxibencensulfonilo
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 112°C to 115°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 3093014
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.54
Porcentaje de pureza 98%