Learn More
5-Bromo-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 97%
Código de producto. 10614765
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 10 g
Código de producto.
10614765 Frasco de vidrio ámbar; 10 g
1 options
Código de producto. 10614765 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB04911EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 23095-05-8
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H6BrClO3S
Fórmula lineal CH3O(Br)C6H3SO2Cl
Cantidad 10 g
Sinónimo 5-bromo-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride, 5-bromo-2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, pubchem16355, acmc-1clw8, ksc495e9j, buttpark 100\07-65, 5-bromo-2-methoxyphenyl chlorosulfone, 5-bromo-2methoxybenzenesulfonyl chloride
Clave InChI IXSBNNRUQYYMRM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 5-bromo-2-metoxibencensulfonilo
Peso molecular (g/mol) 285.536
PubChem CID 520020
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.54
Porcentaje de pureza 97%