Learn More
5-Bromo-2-metoxibenzaldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423997 25 g 25 g
11433997 100 g 100 g
11443997 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19396.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25016-01-7 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25016-01-7
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.046
Número MDL MFCD00003347
Clave InChI IJIBRSFAXRFPPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-anisaldehyde, 5-bromo-o-anisaldehyde, 2-methoxy-5-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-benzaldehyde, pubchem2644, acmc-209ggg, intermediates-zcf02672, o-anisaldehyde, 5-bromo, ksc494q2j
PubChem CID 90684
Nombre IUPAC 5-bromo-2-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 114°C to 118°C
Cantidad 25 g
Beilstein 508840
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza ≥98%