Learn More
5-Bromo-2-metoxianilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491717 25 g 25 g
11481717 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25693.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6358-77-6 | C7H8BrNO | 202.05 g/mol
5-Bromo-2-methoxyaniline is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-bromo-2-metoxianilina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Se conserva en un recipiente & hermético, bien cerrado y resistente a la luz. Almacenar en un lugar fresco y seco &.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6358-77-6
Fórmula molecular C7H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 202.05
Número MDL MFCD04037882
Clave InChI OPGNSNDTPPIYPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-methoxy aniline, 2-amino-4-bromoanisole, 5-bromo-o-anisidine, benzenamine, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-aniline, 4-bromo-2-aminoanisole, 2-methoxy-5-bromoaniline, acmc-1b9k2, 5-bromo-2-methoxyphenylamine, 5-bromo-2-methyloxy aniline
PubChem CID 3585328
Nombre IUPAC 5-bromo-2-metoxianilina
SMILES COC1=C(N)C=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methoxyaniline
Punto de fusión 94°C to 96°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.05
Porcentaje de pureza 97%