Learn More
5-Bromo-2-metoxi-3-(trifluorometil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 1214377-42-0 |
| Fórmula molecular | C7H5BrF3NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-Bromo-2-methoxy-3-trifluoromethyl-pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrF3NO/c1-13-6-5(7(9,10)11)2-4(8)3-12-6/h2-3H,1H3 |
| SMILES | COC1=NC=C(C=C1C(F)(F)F)Br |
| Nombre IUPAC | 5-Bromo-2-metoxi-3-trifluorometil-piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 256.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.95 |