Learn More
5-Bromo-2-metoxi-3-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414560 1 g 1 g
11424560 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414560 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50113.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 760207-87-2 | C7H8BrNO | 202.051 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 760207-87-2
Fórmula molecular C7H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 202.051
Número MDL MFCD07375124
Clave InChI RHYCFMXPPGZHAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-methyl, 5-bromo-3-methyl-2-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-methyl-pyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-picoline, pubchem22058, acmc-209p1f, ksc496k0b, abbypharma ap-10-5114
PubChem CID 22591176
Nombre IUPAC 5-bromo-2-metoxi-3-metilpiridina
SMILES CC1=CC(=CN=C1OC)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methoxy-3-methylpyridine
Índice de refracción 1.554
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.05
Porcentaje de pureza 97%