Learn More
5-Bromo-2-isopropoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475307 5 g 5 g
15465307 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32564.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 870521-31-6 | C8H10BrNO | 216.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870521-31-6
Fórmula molecular C8H10BrNO
Peso molecular (g/mol) 216.08
Número MDL MFCD07368869
Clave InChI FSZRSTNRZUIEMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-isopropoxypyridine, 5-bromo-2-propan-2-yloxy pyridine, 5-bromo-2-isopropoxy-pyridine, 3-bromo-6-i-propoxy pyridine, pyridine, 5-bromo-2-1-methylethoxy, pubchem22060, acmc-209qd4, 2-isopropoxy-5-bromo-pyridine, 5-bromo-2-iso-propoxypyridine, 5-bromo-2-isopropyloxypyridine
PubChem CID 21935068
Nombre IUPAC 5-bromo-2-propan-2-iloxipiridina
SMILES CC(C)OC1=NC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-isopropoxypyridine
Índice de refracción 1.5305
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.08
Porcentaje de pureza 97%