Learn More
5-Bromo-2-isopropoxibenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400150 1 g 1 g
11490140 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400150 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50627.03
Solicitar formato a granel o personalizado
5-Bromo-2-isopropoxybenzonitrile is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-bromo-2-isopropoxibenzonitrilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 515832-52-7
Fórmula molecular C10H10BrNO
Peso molecular (g/mol) 240.1
Número MDL MFCD02257441
Clave InChI YRPPYKWHWKFYGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-isopropoxybenzonitrile, 5-bromo-2-isopropoxy-benzonitrile, benzonitrile, 5-bromo-2-1-methylethoxy, 5-bromo-2-propan-2-yloxy benzonitrile, 5-bromo-2-methylethoxy benzenecarbonitrile, acmc-1awgy, 5-bromo-2 1-methylethyl oxy benzonitrile, 5-bromo-2-1-methylethyl oxy benzonitrile
PubChem CID 3262494
Nombre IUPAC 5-bromo-2-propan-2-iloxibenzonitrilo
SMILES CC(C)OC1=C(C=C(C=C1)Br)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-isopropoxybenzonitrile
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1
Porcentaje de pureza 97%