Learn More
5-Bromo-2-yodotolueno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369739 25 g 25 g
11359739 5 g 5 g
11379739 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369739 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21878.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 116632-39-4 | C7H6BrI | 296.93 g/mol
5-Bromo-2-iodotoluene is used as a medical intermediate and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-bromo-2-yodotolueno se utiliza como intermediario médico y en síntesis orgánica.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116632-39-4
Fórmula molecular C7H6BrI
Peso molecular (g/mol) 296.93
Número MDL MFCD00060664
Clave InChI GHTUADBHTFHMNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-iodotoluene, 1-bromo-4-iodo-5-methylbenzene, benzene, 4-bromo-1-iodo-2-methyl, bromoiodotoluene, pubchem3793, 2-iodo-5-bromo-toluene, 5-bromo-2-iodo toluene, 5-bromo-2-iodotoluene,, 4-bromo-2-methyliodobenzene, 4-bromo-2-methyl-iodobenzene
PubChem CID 2724601
Nombre IUPAC 4-bromo-1-yodo-2-metilbenceno
SMILES CC1=CC(Br)=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-iodotoluene
Densidad 2.139
Punto de ebullición 262°C to 265°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.6515
Cantidad 25 g
Beilstein 2325157
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.93
Porcentaje de pureza ≥98%