Learn More
5-Bromo-2-yodopirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358426 5 g 5 g
11348426 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17453.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 183438-24-6 | Molecular Formula: C4H2BrIN2 | Molecular Weight: 284.882 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183438-24-6
Fórmula molecular C4H2BrIN2
Peso molecular (g/mol) 284.882
Número MDL MFCD01318111
Clave InChI ZEZKXPQIDURFKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-iodo-pyrimidine, 2-iodo-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-iodo pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodpyrimidine, 5-bromo-2-iodo-1,3-diazine, pubchem6900, 5-brmo-2-iodopyrimidine, acmc-1c1ed, 2-iodo-5-bromo-pyrimidine
PubChem CID 7006651
Nombre IUPAC 5-bromo-2-yodopirimidina
SMILES C1=C(C=NC(=N1)I)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-iodopyrimidine
Punto de fusión 100°C to 102°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.88
Porcentaje de pureza 98%