Learn More
5-Bromo-2-yodobenzonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471337 25 g 25 g
11451337 1 g 1 g
11461337 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11471337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24880.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121554-10-7 | C7H3BrIN | 307.916 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121554-10-7
Fórmula molecular C7H3BrIN
Peso molecular (g/mol) 307.916
Número MDL MFCD00672950
Clave InChI JIGKPMMZNMQXDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7020874
Nombre IUPAC 5-bromo-2-yodobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C#N)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Punto de fusión 120°C to 122°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3276
Beilstein 4860282
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo benzonitrile, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodobenzenecarbonitrile, 2-iodo-5-bromobenzonitrile, 2-cyano-5-bromo-1-iodobenzene, 5-bromo-2-iodobenzonitrile, 98+%, pubchem3790, acmc-1cir6, 5-bromo-2-iodo-benzonitrile, ksc493s3b, benzonitrile,5-bromo-2-iodo
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.92
Porcentaje de pureza ≥98%