Learn More
Ácido 5-bromo-2-yodobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421929 5 g 5 g
15431929 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15421929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64643.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21740-00-1 | C7H4BrIO2 | 326.915 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21740-00-1
Fórmula molecular C7H4BrIO2
Peso molecular (g/mol) 326.915
Número MDL MFCD00079717
Clave InChI IGBNDUKRHPTOBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodo-5-bromobenzoic acid, 5-bromo-2-iodo-benzoic acid, benzoic acid, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodobenzoicacid, pubchem3789, acmc-1bfz2, ksc497i6j, rarechem al bo 0892, akos bbv-001713, 5-bromo-2-iodobenzoic acid
PubChem CID 302939
Nombre IUPAC ácido 5-bromo-2-yodobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-iodobenzoic acid
Punto de fusión 158°C to 163°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3247380
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.92
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido