Learn More
5-bromo-2-yodo-3-metoxipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-iodo-3-methoxypyridine |
| CAS | 944805-60-1 |
| Fórmula molecular | C6H5BrINO |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5BrINO/c1-10-5-2-4(7)3-9-6(5)8/h2-3H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(Br)cnc1I |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-2-yodo-3-metoxipiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 313.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.8599 |