Learn More
5-Bromo-2-hidroxipirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-hydroxypyrimidine |
| CAS | 38353-06-9 |
| Fórmula molecular | C4 H3 Br N2 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Macitentan Impurity 32 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8) |
| SMILES | Oc1ncc(Br)cn1 |
| Nombre IUPAC | 5-bromopirimidin-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 174.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.9429 |