Learn More
5-Bromo-2-hidroxipirimidina, TRC
Código de producto. 30337865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337865 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30337865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68447510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
CAS 38353-06-9
Fórmula molecular C4 H3 Br N2 O
Cantidad 10 g
Sinónimo Macitentan Impurity 32
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
SMILES Oc1ncc(Br)cn1
Nombre IUPAC 5-bromopirimidin-2-ol
Peso molecular (g/mol) 174.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.9429