Learn More
5-Bromo-2-hidroxipirimidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11314965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11314965 5 g 5 g
11304965 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314965 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18347.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38353-06-9
Fórmula molecular C4H3BrN2O
Peso molecular (g/mol) 174.985
Número MDL MFCD00233952
Clave InChI VTUDATOSQGYWML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-hydroxypyrimidine, 5-bromopyrimidin-2-ol, 5-bromo-2-pyrimidinol, 5-bromo-2-pyrimidinone, 2 1h-pyrimidinone, 5-bromo, 5-bromopyrimidin-2 1h-one, 5-bromo-2 1h-pyrimidinone, 5-bromopyrimidin-2-one, 5-bromo-pyrimidin-2-ol, 2-pyrimidinol, 5-bromo
PubChem CID 101494
Nombre IUPAC 5-bromo-1H-pirimidina-2-ona
SMILES C1=C(C=NC(=O)N1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
Punto de fusión ∽230°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 742202
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.99
Porcentaje de pureza 98%