Learn More
5-Bromo-2-hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450828 25 g 25 g
11440828 5 g 5 g
11460828 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25267.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13466-38-1 | C5H4BrNO | 173.997 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13466-38-1
Fórmula molecular C5H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 173.997
Número MDL MFCD00234042
Clave InChI NDMZZQRNZFWMEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-hydroxypyridine, 5-bromopyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2 1h-one, 5-bromo-2-pyridinol, 5-bromo-2 1h-pyridinone, 5-bromo-2 1h-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-bromo, 3-bromo-6-hydroxypyridine, 5-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 599528
Nombre IUPAC 5-bromo-1-H-piridin-2-ona
SMILES C1=CC(=O)NC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-hydroxypyridine
Punto de fusión 178°C to 182°C
Cantidad 25 g
Beilstein 108751
Formula Weight (peso de la fórmula) 174
Porcentaje de pureza 97%