Learn More
5-Bromo-2-(hidroximetil)furo[2,3-b]piridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15446467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446467 1 g 1 g
15332432 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33622.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1188990-02-4
Fórmula molecular C8H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 228.05
Número MDL MFCD13176658
Clave InChI SJASNTWQPIYYBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromofuro 2,3-b pyridin-2-yl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl furo 2,3-b pyridine
PubChem CID 46318204
Nombre IUPAC (5-bromofuro[2,3-b]piridin-2-il)metanol
SMILES OCC1=CC2=CC(Br)=CN=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-(hydroxymethyl)furo[2,3-b]pyridine
Punto de fusión 133°C to 135°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.05
Porcentaje de pureza 98%