Learn More
Alcohol 5-bromo-2-hidroxibencílico, + 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol |
| Punto de fusión | 108°C to 110°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 509726 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.04 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |