Learn More
Alcohol de 5-bromo-2-hidroxibencílico 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10317801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10317801 5 g 5 g
10235571 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10317801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331480050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2316-64-5 | C7H7BrO2 | 203.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2316-64-5
Fórmula molecular C7H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 203.04
Número MDL MFCD00004618
Clave InChI KNKRHSVKIORZQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-hydroxybenzyl alcohol, 4-bromo-2-hydroxymethyl phenol, bromosaligenin, 5-bromosalicyl alcohol, bromsalizol, 5-bromosaligenin, 5-bromo-2-hydroxybenzylalcohol, 2-hydroxymethyl-4-bromophenol, benzenemethanol, 5-bromo-2-hydroxy, unii-y1uz53815e
PubChem CID 75342
Nombre IUPAC 4-bromo-2-(hidroximetil)fenol
SMILES OCC1=CC(Br)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 106.0°C to 111.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(OH)CH2OH
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 893
Índice Merck 12, 1460
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o copos