Learn More
5-Bromo-2-hidroxibenzofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467186 25 g 25 g
11457186 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25507.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 55082-33-2 | C13H9BrO2 | 277.117 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55082-33-2
Fórmula molecular C13H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 277.117
Número MDL MFCD00525062
Clave InChI IVIICRNXAGUXLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-hydroxybenzophenone, 5-bromo-2-hydroxyphenyl phenyl methanone, 2-benzoyl-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxyphenyl-phenylmethanone, acmc-209lkx, 5-bromo-2-hydroxy-benzophenone, 5-bromo-2-hydroxyphenyl phenyl ketone, methanone, 5-bromo-2-hydroxyphenyl phenyl, 5-bromo-2-hydroxy-phenyl-phenyl-methanone
PubChem CID 229009
Nombre IUPAC (5-bromo-2-hidroxifenil)-fenilmetanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Punto de fusión 108°C to 111°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.11
Porcentaje de pureza 97%