Learn More
Ácido 5-bromo-2-hidroxibencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439707 250 mg 250 miligramos
15429707 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52937.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89598-97-0 | C6H6BBrO3 | 216.825 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89598-97-0
Fórmula molecular C6H6BBrO3
Peso molecular (g/mol) 216.825
Número MDL MFCD00093408
Clave InChI XSXTWLOHAGPBNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-hydroxyphenyl boronic acid, 2-borono-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxy benzeneboronic acid, benzeneboronic acid, 5-bromo-2-hydroxy, acmc-209r1x, 5-bromo-2-hydroxyphenyl boranediol, 5-bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid, benzeneboronic acid,5-bromo-2-hydroxy-6ci,7ci
PubChem CID 44118764
Nombre IUPAC ácido (5-bromo-2-hidroxifenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)Br)O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 196°C to 200°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.83
Porcentaje de pureza 97%