Learn More
5'-Bromo-2'-hidroxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10744185 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10744185 10 g Frasco de vidrio 10 GR
1 options
Código de producto. 10744185 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367210100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5′-Bromo-2′-hydroxyacetophenone
CAS 1450-75-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 58.0°C to 61.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H7BrO2
Fórmula lineal BrC6H3(OH)COCH3
Número MDL MFCD00191850
Cantidad 10 g
Beilstein 08, 86
Sinónimo 5'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 2-acetyl-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxyacetophenone, 2'-hydroxy-5'-bromoacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-hydroxy-5-bromoacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl-ethanon
Clave InChI HQCCNFFIOWYINW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Br)O
Nombre IUPAC 1-(5-bromo-2-hidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 215.04
PubChem CID 95991
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.