Learn More
5'-Bromo-2'-hidroxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438578 50 g 50 g
15428578 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438578 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61979.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1450-75-5 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
5?-Bromo-2?-hydroxyacetophenone (5-Bromo-2-hydroxyacetophenone) may be used in ligand in the preparation of tetrahedral metallocene complexes containing vanadium(IV), synthesis of {2?-[1-(5-bromo-2-oxidophenyl) ethylidene] benzohydrazidato (2-)} tris(pyridine) nickel(II)] pyridine solvate, synthesis of N?-[1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)ethylidene]-3,4,5-trihydroxybenzohydrazide dimethyl sulfoxide solvate trihydrate, preparation of 6-bromochromen-4-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
5′-Bromo-2′-hidroxiacetofenona (5-Bromo-2-hidroxiacetofenona) se puede utilizar en ligando en la preparación de complejos tetraédricos de metaloceno que contengan vanadio(IV), síntesis de {2′-[1-(-5bromo-2-oxidofenil) etilideno] benzohidraciato (2-)} tris(piridin) níquel(II)] solvato de piridina, síntesis de n-′[1-(5-bromo-2-hidroxifenil)etilideno]-3,4,5-trihidroxibenzohidrazida dimetil sulfoxido solvato trihidrato, preparación de 6-bromocromen-4-ona.
Solubilidad
Soluble en cloroformo
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1450-75-5
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.046
Número MDL MFCD00191850
Clave InChI HQCCNFFIOWYINW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 2-acetyl-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxyacetophenone, 2'-hydroxy-5'-bromoacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-hydroxy-5-bromoacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl-ethanon
PubChem CID 95991
Nombre IUPAC 1-(5-bromo-2-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Punto de fusión 56°C to 60°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Soluble in Chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido