Learn More
5-Bromo-2-hidroxi-4-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461979 25 g 25 g
15451979 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461979 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64674.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 164513-38-6 | C6H6BrNO | 188.024 g/mol
It is used for medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en medicina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 164513-38-6
Fórmula molecular C6H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 188.024
Número MDL MFCD03427664
Clave InChI BYGNXKDNIFHZHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-hydroxy-4-methylpyridine, 5-bromo-4-methylpyridin-2-ol, 5-bromo-2-hydroxy-4-picoline, 5-bromo-4-methyl-2 1h-pyridinone, 5-bromo-4-methyl-2-pyridinol, 2-hydroxy-4-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-4-methyl-pyridin-2-ol, pubchem6564, acmc-209dre, ksc496a8d
PubChem CID 819937
Nombre IUPAC 5-bromo-4-metil-1H-piridin-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)NC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-hydroxy-4-methylpyridine
Punto de fusión 198°C to 202°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 6798531
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido