Learn More
5'-Bromo-2'-hidroxi-3'-nitroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332429 25 g 25 g
11322429 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332429 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27331.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 70978-54-0 | C8H6BrNO4 | 260.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70978-54-0
Fórmula molecular C8H6BrNO4
Peso molecular (g/mol) 260.04
Número MDL MFCD01631134
Clave InChI CLNIBJASCGZXHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 689071
Nombre IUPAC 1-(5-bromo-2-hidroxi-3-nitrofenil)ethan-1-uno
SMILES CC(=O)C1=CC(Br)=CC(=C1O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Punto de fusión 129°C to 132°C
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl ethanone, 5'-bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, 3-bromo-6-hydroxy-5-nitroacetophenone, 5'-bromo-3'-nitro-2'-hydroxyacetophenone, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitroacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone,1-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl, ethanone, 1-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl, 3'-bromo-6'-hydroxy-5'-nitroacetophenone, 1-acetyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.05
Porcentaje de pureza 97%