Learn More
5-Bromo-2-hidroxi-3-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481359 100 g 100 g
15461359 5 g 5 g
15471359 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481359 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64253.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89488-30-2
Fórmula molecular C6H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 188.024
Número MDL MFCD03427657
Clave InChI HXPMRPRBABWPKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-hydroxy-3-methylpyridine, 5-bromo-3-methylpyridin-2-ol, 5-bromo-2-hydroxy-3-picoline, 5-bromo-3-methylpyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-ol, 5-bromo-3-methyl-2-pyridinol, 2-hydroxy-5-bromo-3-picoline, 2-hydroxy-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-3-methyl-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-methyl
PubChem CID 285436
Nombre IUPAC 5-bromo-3-metil-1H-piridin-2-ona
SMILES CC1=CC(=CNC1=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-hydroxy-3-methylpyridine
Punto de fusión 170°C to 174°C (literature)
Color Blanco
Cantidad 100 g
Beilstein 1447443
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido